10884308001
Roche
CPRG
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
Synonyme(s) :
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside, chlorophenol red-β-d-galactopyranoside, CPRG, Chlorophenol Red-β-D-galactoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 250 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
protect from light
Plage de pH
6-8
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
Clé InChI
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
Description générale
The chemical formula on the label represents the monosodium salt.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Séquence
Notes préparatoires
Storage conditions (working solution): Reconstituted solution is stable for one day at 2 to 8 °C
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available