Principaux documents
NYLM-RO
Roche
Membranes en nylon chargées positivement
roll W × L 0.3 m × 3 m, sheet W × L 10 cm × 15 cm, sheet W × L 20 cm × 30 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm])
pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Rouleau, l × L
0.3 m × 3 m
Feuille, l × L
10 cm × 15 cm
20 cm × 30 cm
Température de stockage
20-25°C
Description générale
Membrane microporeuse en nylon 66 sur support en polyester, portant des groupements ammonium quaternaire chargés positivement (pH 3 à 10).
Propriétés de surface : Taille de pores de 0,45 μm
Application
  • Grâce à leurs propriétés physicochimiques, les membranes en nylon sont des matrices particulièrement utiles pour les hybridations réalisées avec des sondes d'oligonucléotides, d'ARN et d'ADN à marqueur radioactif ([32P], [35S] et [3H], par exemple) ou non radioactif (digoxigénine ou biotine, par exemple) : southern blots[1]
  • northern blots[2]
  • dot blots
Elles ont été conçues pour produire les signaux les plus intenses possibles et un bruit de fond minimal en détection par colorimétrie ou chimioluminescence d'hybrides marqués à la digoxigénine.
Caractéristiques et avantages
Il s'agit d'une membrane microporeuse en nylon 66 sur support en polyester, portant des groupements ammonium quaternaire chargés positivement.
Contenu : Membranes
Qualité
Produit soumis à un contrôle fonctionnel pour la détection homogène de l'ADN dans les analyses par southern blot avec le système DIG.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Majid Kheirollahi et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 28(3), 864-870 (2010-04-08)
Telomeres at the ends of human chromosomes consist of tandem hexametric (TTAGGG)n repeats, which protect them from degradation. At each cycle of cell division, most normal somatic cells lose approximately 50-100 bp of the terminal telomeric repeat DNA. Precise prediction of
Dervla T Isaac et al.
Infection and immunity, 81(2), 411-420 (2012-11-28)
Histoplasma capsulatum is a fungal respiratory pathogen that survives and replicates within the phagolysosome of macrophages. The molecular factors it utilizes to subvert macrophage antimicrobial defenses are largely unknown. Although the ability of H. capsulatum to prevent acidification of the
Araceli Nora García et al.
BMC plant biology, 14, 248-248 (2014-09-18)
The production of antimicrobial peptides is a common defense strategy of living cells against a wide range of pathogens. Plant snakin peptides inhibit bacterial and fungal growth at extremely low concentrations. However, little is known of their molecular and ecological
Stefanie Wehner et al.
RNA biology, 11(11), 1467-1478 (2014-12-09)
6S RNA is a highly abundant small non-coding RNA widely spread among diverse bacterial groups. By competing with DNA promoters for binding to RNA polymerase (RNAP), the RNA regulates transcription on a global scale. RNAP produces small product RNAs derived
Jes-Niels Boeckel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(8), 3276-3281 (2011-02-09)
JmjC domain-containing proteins play a crucial role in the control of gene expression by acting as protein hydroxylases or demethylases, thereby controlling histone methylation or splicing. Here, we demonstrate that silencing of Jumonji domain-containing protein 6 (Jmjd6) impairs angiogenic functions