Key Documents
ZFC0NN5ST
Milli-Q
Connecteur de 5 m
Connects a system to a tank, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonyme(s) :
Connecteur de 5 m du type "système vers réservoir"
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
For System to tank connection
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
L du câble
5 m
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Ce connecteur de 5 m est un accessoire d'installation servant à connecter un réservoir aux systèmes d'eau Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 et Milli-Q® EQ 7000/08/16. Il regroupe les connexions hydrauliques et électriques dans une gaine de 5 m de long.Une version de 2 m de long (réf. ZFC0NN2ST) est aussi disponible.
Caractéristiques et avantages
  • Permet d'installer un réservoir jusqu'à 5 m de distance du système.
  • Réalisez une installation propre et une intégration claire en regroupant les tubulures et les câbles dans un seul étui blanc.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany