Key Documents
ZFC0NN2SQ
Milli-Q
Raccord 2 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonyme(s) :
Connecteur de 2 m du type "système vers POD"
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 pieces
Longueur
2 m , Cable
Compatibilité
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Description générale
Ce connecteur de 2 m est un accessoire d'installation servant à connecter le distributeur Q-POD® aux systèmes d'eau de la gamme Milli-Q® IQ 7 et aux systèmes d'eau Milli-Q® EQ 7008/16. Il peut aussi être utilisé pour connecter un distributeur E-POD® aux systèmes d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Cet accessoire regroupe les connexions hydrauliques et électriques dans une gaine de 2 m de long. Une version de 5 m de long (réf. ZFC0NN5SQ) est aussi disponible.
Caractéristiques et avantages
  • Vous permet d'installer un distributeur Q-POD® ou E-POD® jusqu'à une distance de 2 m par rapport au système.
  • Pour une installation nette et une excellente intégration, il regroupe les tubulures et les câbles dans une gaine blanche unique.
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany