ZFC0NN2ST
Raccord 2 m
Connects a system to a tank, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonyme(s) :
Raccord de 2 m pour connexion système-réservoir
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 pieces
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Longueur
2 m , Cable
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Permet d'installer un réservoir jusqu'à 2 m de distance du système
- Réalisez une installation propre et une intégration claire en regroupant les tubulures et les câbles dans un seul étui blanc.