Key Documents
YY3014234
Millipore
Grille support pour support filtre de 142 mm, revêtue de PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316 stainless steel
PTFE-coated
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces supports filtres en acier inoxydable sont conçus pour l'ultranettoyage ou la stérilisation de liquides et de gaz par filtration sous pression. Les grilles support revêtues de PTFE peuvent être autoclavées avec la membrane en place.
YY3009000 Support filtre, 90 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2504705 Raccord pour tuyau, filetage mâle 1/4" NPT à D.I. 3/8"
XX4204708 Vanne évent/purge
YY3009053 Joints toriques, carter de filtration de 90 mm, PTFE
YY3009054 Grille support, revêtue de PTFE
YY2209058 Grille de drainage, 90 mm
YY2209059 Pieds pour support filtre
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13