Principaux documents
XX6700P05
Millipore
Récipient sous pression, 5 l
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Pressure filtration
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
254 mm
~10 in.
Raccords
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Lorsqu'ils sont reliés à une source de pression externe, nos récipients sous pression retiennent les liquides à filtrer sur les supports filtres sous pression Millipore. Nos récipients portatifs sont disponibles en quatre capacités différentes : 5 l, 10 l, 20 l et 1 gal. Ils sont conformes aux exigences de la norme ASME-UM.
- Couvercle sécurisé par une poignée à came
- Récipient stérilisable en autoclave, soupape ouverte
- Plusieurs accessoires disponibles : soupape de surpression, manomètre et raccords conformes à la norme relative aux accessoires
- Couvercle adaptable sur les récipients pour une utilisation sous vide disponible (accessoire)
Récipients sous pression
XX6700P01 Récipient sous pression, 1 gal
XX6700P05 Récipient sous pression, 5 l
XX6700P10 Récipient sous pression, 10 l
XX6700P20 Récipient sous pression, 20 l
Pièces de rechange
6976 Couvercle, verrouillage par came
6977 Tube plongeur de sortie pour récipient de 5 l
6978 Tube plongeur de sortie pour récipient de 10 l
6979 Tube plongeur de sortie pour récipient de 20 l
XX6700059 Joint torique en fluoroélastomère A
XX6700104 Coude mâle/femelle, 1/4 in., filetage NPTF (M)
YY1301009 Bouchon, 1/4 in., filetage NPT, acier inoxydable
Accessoires
TP0001326 Rouleau de Teflon (PTFE), 12,5 mm × 6,6 m
XX6700030 Tétine et manchon à raccord rapide, 1/4 in., filetage NPTM
XX6700034 Ligne en PVC de 3 m, 9,5 mm de diamètre intérieur
XX6700035 Ligne de pression, 1/2 in., de diamètre intérieur
XX67000PK Kit d'accessoires pour récipient sous pression
XX6700125 Tétine à écrou hexagonal, 1/4 in., filetage NPTM de 51 mm., acier inoxydable
XX6700L11 Adaptateur, M, 1/4 in., filetage NPT pour tuyau de 1/4 à 1/2 in. de diamètre intérieur
XX6700L15 Manomètre, 1/4 in., ASME
XX6700L24 Soupape de surpression/purge, 7 bar, ASME
XX6700L55 Appareil de test à point de bulle
YY1301015 Manomètre, 0 à 7 bar
YY2029348 Soupape à bille, 1/4 in., filetage NPTF, acier inoxydable
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
Afficher tout