YY2214253
Joint torique, 2-251, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
PTFE O-ring
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Vos échantillons d'effluents contiennent des substances volatiles telles que l'isopropanol, l'acétone ou le xylène ? Utilisez notre filtre analytique pour effluents toxiques ZHE ("Zero Headspace Extractor", dispositif d'extraction sans espace de tête), appareil de mesure homologué par l'agence américaine de protection de l'environnement (US-EPA) pour le test de lixiviation visant à déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP).
Ce système ne peut pas monter en pression s'il n'est pas entièrement assemblé ; cela évite la sortie accidentelle du piston et garantit la sécurité de fonctionnement du dispositif. Choisissez entre deux modes de mise à l'évent (manuel ou automatique).
Caractéristiques et avantages :
•Permet une montée en pression du filtre sans introduction d'air, grâce au piston mobile
•Évite la perte de substances volatiles
•Mise à l'évent manuelle ou automatique
•Doit être entièrement assemblé pour monter en pression, évitant toute sortie accidentelle du piston
Applications :
Tests de lixiviation EP ("Extraction Procedure") et TCLP ("Toxicity Characteristic Leaching Procedure") conformes aux normes de l'US-EPA
Système pour effluents toxiques
YT30090HW Système pour effluents toxiques Millipore ZHE
Pièces de rechange
XX2702512 Vannes 2 voies en acier inoxydable, NTPM 1/8"
XX6700010 Joints toriques pour cylindre (3)
XX6700024 Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700104 Coude fileté, 1/4" NPTF à M
YT3009001 Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009002 Raccord Luer 1/8" NPTF
YT3009003 Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009013 Raccord rapide femelle Swagelok
YT3009014 Raccord rapide mâle Swagelok
YY2209064 Grille support en acier inoxydable, 90 mm
YY2209068 Joint torique en fluoroélastomère, 2-235, 90 mm
YY2214257 Molette de serrage
Accessoires
XX6700P05 Récipient sous pression, 5 l
YT3009015 Seringue ZHE, 50 ml
YT3009016 Sac en Tedlar ZHE, 1 l
Composants du kit de connexion
XX3002567 Adaptateur chromé, 1/8" NPTF à Luer-Lok mâle
XX6700024 Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700030 Raccord rapide, parties mâle et femelle, 1/4" NPTM
XX6700125 Mamelon 6 pans en acier inoxydable, 51 mm, 1/4" NPTM
XX6702507 Adaptateur de tuyau 1/4" NPTM à tuyau 1/4"
XX6702508 Tuyau en polypropylène, D.E. 6 mm × 3 m
YT3009013 Raccord rapide femelle Swagelok
YY1301015 Manomètre à pression, 0–7 bar
YY2029348 Vanne à bille en acier inoxydable, 1/4" NPTF
Ce système ne peut pas monter en pression s'il n'est pas entièrement assemblé ; cela évite la sortie accidentelle du piston et garantit la sécurité de fonctionnement du dispositif. Choisissez entre deux modes de mise à l'évent (manuel ou automatique).
Caractéristiques et avantages :
•Permet une montée en pression du filtre sans introduction d'air, grâce au piston mobile
•Évite la perte de substances volatiles
•Mise à l'évent manuelle ou automatique
•Doit être entièrement assemblé pour monter en pression, évitant toute sortie accidentelle du piston
Applications :
Tests de lixiviation EP ("Extraction Procedure") et TCLP ("Toxicity Characteristic Leaching Procedure") conformes aux normes de l'US-EPA
Système pour effluents toxiques
YT30090HW Système pour effluents toxiques Millipore ZHE
Pièces de rechange
XX2702512 Vannes 2 voies en acier inoxydable, NTPM 1/8"
XX6700010 Joints toriques pour cylindre (3)
XX6700024 Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700104 Coude fileté, 1/4" NPTF à M
YT3009001 Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009002 Raccord Luer 1/8" NPTF
YT3009003 Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009013 Raccord rapide femelle Swagelok
YT3009014 Raccord rapide mâle Swagelok
YY2209064 Grille support en acier inoxydable, 90 mm
YY2209068 Joint torique en fluoroélastomère, 2-235, 90 mm
YY2214257 Molette de serrage
Accessoires
XX6700P05 Récipient sous pression, 5 l
YT3009015 Seringue ZHE, 50 ml
YT3009016 Sac en Tedlar ZHE, 1 l
Composants du kit de connexion
XX3002567 Adaptateur chromé, 1/8" NPTF à Luer-Lok mâle
XX6700024 Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700030 Raccord rapide, parties mâle et femelle, 1/4" NPTM
XX6700125 Mamelon 6 pans en acier inoxydable, 51 mm, 1/4" NPTM
XX6702507 Adaptateur de tuyau 1/4" NPTM à tuyau 1/4"
XX6702508 Tuyau en polypropylène, D.E. 6 mm × 3 m
YT3009013 Raccord rapide femelle Swagelok
YY1301015 Manomètre à pression, 0–7 bar
YY2029348 Vanne à bille en acier inoxydable, 1/4" NPTF
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.