Principaux documents
XX1514732
Millipore
Base et bouchon Millipore pour filtration sous vide
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Synonyme(s) :
Base et bouchon pour filtration, Base pour filtration Millipore, Base pour filtration sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass base
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 47 mm, à utiliser avec grille support en acier inoxydable (grille incluse)
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout pyrex Millipore de 47 mm.
Application
47 mm, à utiliser avec la grille support en acier inoxydable (grille incluse)