Principaux documents
WBKLS
Millipore
Substrat de l'HRP chimiluminescent Immobilon Western
Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents.
Synonyme(s) :
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 250 mL Luminol
pkg of 250 mL Peroxide solution
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
5000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le substrat HRP Immobilon Western est compatible avec tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés et présente une sensibilité élevée pour la détection chimiluminescente dans les applications de western blotting ou dot/slot/spot blotting, aussi bien sur des membranes en PVDF qu'en nitrocellulose.
Application
Le substrat de l'HRP chimiluminescent Immobilon Western convient aux analyses par western blotting.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d'autres buts, ce qui inclut mais sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d'application à l'homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nicolas Bidère et al.
Nature, 458(7234), 92-96 (2009-01-02)
The transcription factor NF-kappaB is required for lymphocyte activation and proliferation as well as the survival of certain lymphoma types. Antigen receptor stimulation assembles an NF-kappaB activating platform containing the scaffold protein CARMA1 (also called CARD11), the adaptor BCL10 and
Elizabeth I Vink et al.
Virology, 422(2), 317-325 (2011-11-30)
The adenovirus E4-ORF3 protein promotes viral replication by relocalizing cellular proteins into nuclear track structures, interfering with potential anti-viral activities. E4-ORF3 targets transcriptional intermediary factor 1 alpha (TIF1α), but not homologous TIF1β. Here, we introduce TIF1γ as a novel E4-ORF3-interacting
Reinhard David et al.
The European journal of neuroscience, 31(6), 978-993 (2010-04-10)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) mediate fast synaptic transmission in ganglia of the autonomic nervous system. Here, we determined the subunit composition of hetero-pentameric nAChRs in the mouse superior cervical ganglion (SCG), the function of distinct receptors (obtained by deletions of
Novel irreversible epidermal growth factor receptor inhibitors by chemical modulation of the cysteine-trap portion.
Carmi, Caterina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 53, 2038-2050 (2010)
Articles
The possible causes and potential remedies for challenges encountered dot/slot blotting, which uses vacuum filtration to transfer protein onto a microporous membrane.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Afficher tout