Key Documents
WBLUF
Millipore
Substrat de peroxydase de raifort pour Western Immobilon Forte, 100 ml
Western blotting, dot/slot blotting
Synonyme(s) :
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
1000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Réactif de détection par chimioluminescence de la peroxydase de raifort (HRP), prémélangé, prêt à l′emploi
Application
Analyses par western blot, dot/slot blot
Pour l′analyse par immunoblotting.
Conditionnement
1 bouteille pour 1 000 cm2
Qualité
Ce réactif a été conçu pour optimiser la plage et la sensibilité de détection dans les analyses par western blot à l′aide de divers anticorps.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à température ambiante à partir de la date d′expédition. Contient du peroxyde d′hydrogène. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocoles
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Afficher tout