WBAVDCH01
Immobilon® Block - CH (bloqueur chimiluminescence)
Chemiluminescent detection kit used for Western blotting, dot/slot blotting
Synonyme(s) :
Western blot blocking buffer, blocking buffer
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
1000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Conditionnement
Qualité
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable