Key Documents
WBLUC
Millipore
Immobilon® Classico Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
Synonyme(s) :
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
product name
Substrat de HRP pour western blotting Immobilon Classico, Western blotting, dot/slot blotting
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Luminata
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
1000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Réactif prémélangé prêt à l′emploi pour la détection par chimiluminescence de la peroxydase de raifort (HRP)
Application
Analyses par western blot, dot/slot blot
Pour l′analyse par immunoblot.
Conditionnement
1 flacon pour 1000 cm2
Qualité
Ce réactif a été conçu pour optimiser la plage et la sensibilité de détection avec divers anticorps dans les analyses western blot.
Stockage et stabilité
Stable 1 an à 4 °C à partir de la date d′expédition. Contient du peroxyde d'hydrogène. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Implication of RPA32 phosphorylation in S-phase checkpoint signalling at replication forks stalled with aphidicolin in Xenopus egg extracts.
Recolin, Benedicte and Maiorano, Domenico
Biochemical and biophysical research communications (2012)
Articles
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocoles
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.