Key Documents
SLGPR33RB
Millipore
Filtre pour seringue en polyéthersulfone Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GP, Filtre pour seringue en PES Millipore Express®, Filtre pour seringue en PES de 0,22 μm, filtre pour seringue en polyéthersulfone
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 250
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi (2.1 bar)
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Volume
200 mL
Couleur
green
Matrice
Millipore Express®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥59 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Les filtres pour seringue Millex® stériles conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles.
Application
Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueusesFaible adsorption protéique
Caractéristiques et avantages
  • Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
  • Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins de haute performance
Autres remarques
Cet article est un substitut direct de la référence SLGP033RB dans les pays où son accès est restreint.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany