SIMPAKKD2
Kit de purification SimPak® 2
For Simplicity® systems with Elix® / RO / distilled water feed
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Compatibilité
for use with Simplicity®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de purification SimPak® 2 contient une cartouche de purification, un filtre SimFilter et un filtre évent pour réservoir de 0,05 μm. Kit de purification SimPak® 2 destiné aux systèmes Simplicity® alimentés en eau Elix®, osmosée ou distillée.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany