Merck
AccueilProduitsSystèmes de purification d'eau de laboratoireConsommables pour la purification de l'eau de laboratoire Milli-Q®
Consommables pour la purification de l'eau de laboratoire Milli-Q®
Notre gamme spécialisée de consommables pour système d'eau de laboratoire couvre chacune des étapes du processus de purification de l'eau (depuis le prétraitement et la purification jusqu'au stockage et à la distribution). Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver les cartouches, lampes UV, filtres et polisseurs dont vous avez besoin pour votre système de purification d'eau.
Avantages des consommables pour la purification d'eau Milli-Q® :
  • Adaptables aux différentes qualités d'eau d'alimentation
  • Une qualité d'eau fiable et uniforme pour presque toutes les applications
  • Validés avec des protocoles d'assurance qualité stricts
  • Pièces certifiées ISO 9001 authentiques
  • Conçus pour s'adapter parfaitement à votre système de purification d'eau Milli-Q®
  • Impact en fin de vie utile des cartouches de purification réduit avec le bouchon de vidange.
Produits
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Bénéficiez d'une eau à la qualité garantie et protégez votre système en utilisant des pièces authentiques
Les cartouches de purification et autres consommables jouent un rôle clé dans le processus de purification de l'eau, car leur fonction est d'éliminer les contaminants ou de les tenir à l'écart. Cela protège la qualité de votre approvisionnement en eau purifiée et évite la détérioration du système.
Pour garantir une eau purifiée d'une qualité constamment élevée et la longue durée de vie de votre système de purification d'eau, il est essentiel que vous remplaciez les consommables de votre système d'eau en temps voulu et avec des pièces certifiées ISO 9001 authentiques. Le remplacement en temps opportun des consommables de votre système d'eau :
  • Contribue à garantir la qualité de l'eau
  • Prévient la détérioration du système et la contamination
  • Remplit les critères de validation
  • Protège l'intégrité du travail de votre laboratoire
Adapter la qualité de l'eau avec des cartouches de purification et des filtres finaux
NOUVEAU ! Les cartouches sont désormais adaptées à votre alimentation en eau pure 
Les cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta® sont désormais adaptées à la qualité de votre eau d'alimentation pure. Pour les systèmes Milli-Q® IQ et EQ alimentés par...
  • de l'eau pure Elix®, le mélange de résines a été réduit sans incidence sur les performances. Les cartouches sont toujours remplacées une fois par an.
  • de l'eau pure autre que de l'eau Elix®, le mélange de résines a été modifié pour garantir une eau ultra pure de qualité constante dans des conditions d'alimentation en eau plus difficiles.
Les Application POD-Paks vous permettent d'adapter la qualité de l'eau à vos travaux scientifiques
Votre laboratoire utilise-t-il de l'eau purifiée pour diverses applications ? Vous constaterez que notre gamme d'Application POD-Pak est la solution idéale pour répondre aux besoins de vos diverses applications et à vos exigences les plus strictes. Chaque filtre ou polisseur POD-Pak cible des types de contaminants spécifiques et les élimine directement au niveau du distributeur Q-POD® ou E-POD®. Si vous avez besoin de plusieurs types d'eau pure et ultra pure, raccordez simplement différents POD-Pak à vos différentes unités de distribution.
Gamme d'Application POD-Pak Milli-Q®
La gamme POD-Pak comprend les :
  • Filtres stériles de 0,22 µm Millipak® et Millipak® Gold : eau exempte de bactéries et de particules
  • Polisseur Biopak® : eau exempte de pyrogènes, de nucléases, de protéases et de bactéries
  • Polisseur VOC-Pak® : eau pour les analyses liées aux composés organiques volatils
  • Polisseur EDS-Pak® : eau pour les applications liées aux perturbateurs endocriniens
  • Polisseur LC-Pak® : eau pour les applications sensibles aux substances organiques à l'état d'ultra traces
Réduisez votre empreinte environnementale avec le bouchon de vidange, les lampes UV sans mercure et un conditionnement plus écologique
Nos cartouches sont conçues en mettant l'accent sur la viabilité environnementale, la réduction de l'impact des produits en fin de vie et la volonté d'aider les laboratoires à respecter leurs objectifs d'éco-responsabilité.
  • Réduction du poids des produits usagés: Le bouchon d'évacuation novateur purge l'eau piégée dans les cartouches de purification en fin de vie (IPAK Gard®, IPAK Meta®, IPAK Quanta®), réduisant de jusqu'à 35 % le poids des produits à éliminer. Regardez la vidéo pour voir comment cela fonctionne.
  • Plus de manipulation du mercure : Nos lampes UV ech2o® zéro mercure, assurant le contrôle bactéricide et la photo-oxydation des contaminants organiques, permettent de réduire la quantité des déchets réglementés. Elles sont également plus compactes que les lampes UV précédentes, ce qui donne un système globalement plus petit.
  • Des emballages plus écologiques : Les cartouches sont conditionnées dans du carton 100 % recyclé bénéficiant d'une certification "Exploitation forestière durable". Les kits de cartouches, que nous avons complètement repensés, permettent de réduire le poids des emballages de 51 % et leur volume de 45 %.
Ne prenez aucun risque vis-à-vis de la qualité de votre eau en souscrivant une offre annuelle de fourniture de consommables
Conservez un système Milli-Q® qui fonctionne au maximum de ses performances et réapprovisionnez-vous en consommables très facilement. Une Offre annuelle de fourniture de consommables vous assure de toujours disposer des consommables dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. De plus, elle simplifie le processus d'achat. C'est la solution la plus facile, la plus économique et la plus fiable pour garantir la qualité de votre eau.
  • Un seul bon de commande
  • Des livraisons automatiques
  • Ne jamais manquer une date d'expiration
  • Une tarification préférentielle
  • La possibilité d'ajuster la fréquence des livraisons
  • Uniquement des pièces d'origine, certifiées ISO 9001, issues de lots traçables
Tracez vos données avec des étiquettes RFID e-Sure
Les étiquettes e-Sure assurent l'indispensable traçabilité des données. S'appuyant sur la technologie RFID, ces marquages numériques sont présents sur la plupart des consommables pour fournir une assurance de qualité et de sécurité, ainsi qu'une traçabilité.
  • Enregistrent automatiquement les données des consommables et les événements dans la mémoire du système
  • Vous permettent de surveiller l'état des consommables directement sur l'interface du système
Ressources apparentées
  • Flyer: Consumables Supply Agreement
    A scheduled shipment plan to ensure on-time replacement of consumables for your Milli-Q® water purification system.
  • Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
    Water is a ubiquitous solvent used throughout cell isolation and culture. Therefore, water contamination may affect experimental outcomes. The use of ultrapure water is advisable for sensitive tissue culture.
  • Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
    Application Paks are specially designed point-of-use purifiers. When placed at the outlet of a POD water dispenser of a Milli-Q® IQ series water purification system, Application Pak point-of-use polishers ensure the water is free from contaminants that are critical to your applications.
  • Datasheet: EDS-Pak® Polisher
    Endocrine disruptors (EDs) are small, man-made organic chemicals whose structures mimic those of hormones, enabling them to interact with normal endocrine system functions.
  • Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
    Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
  • Nuclease-Free Water at Your Fingertips
    An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.