Principaux documents
SCC177
Sigma-Aldrich
Lignée TS/A de cellules d'adénocarcinome mammaire de souris
Mouse
Synonyme(s) :
TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
Nom du produit
Lignée TS/A de cellules d'adénocarcinome mammaire de souris, TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research.
Source biologique
mouse
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les cancers du sein métastatiques (stade IV) présentent le taux de survie le plus faible parmi tous les stades de cancer du sein. Les métastases peuvent se présenter sous des morphologies variées au niveau de leurs nouveaux emplacements, ce qui complique le diagnostic et les décisions en matière de traitements. Les lignées de cellules tumorales qui imitent le comportement in vivo des cancers métastatiques sont donc des outils essentiels dans la recherche sur le cancer du sein.
TS/A est une lignée de cellules d'adénocarcinome mammaire de souris hautement métastatique qui présente un haut degré d'hétérogénéité morphologique en culture, avec une gamme de types cellulaires différenciés allant du type épithélial au type fibroblastique (1). Les cellules TS/A expriment le récepteur aux œstrogènes et le facteur de stimulation des colonies et sont négatives pour la protéine d'adhésion ICAM-1 (2,3). La lignée cellulaire TS/A est un modèle bien caractérisé et qui a fait l'objet de nombreuses publications pour ses métastases tumorales et son hétérogénéité et elle constitue un outil très prisé pour les études de thérapie génique immunologique (4,5). Elle peut également être utilisée comme modèle de souris syngénique pour le cancer du sein.
La lignée cellulaire TS/A a été isolée à partir d'un adénocarcinome mammaire apparu spontanément chez une souris femelle BALB/c (1).
Description de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Domaine de recherche
Cancer
Oncologie
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 10⁶ cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives pour les maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR de souris de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont bien de souris et négatives pour la contamination inter-espèces issue de rats, de hamster chinois, de hamster doré (ou hamster syrien), d'humain et de primate non humain (PNH) à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
G Nicoletti et al.
British journal of cancer, 52(2), 215-222 (1985-08-01)
We investigated the presence of colony-stimulating factor (CSF) in supernatants obtained from TS/A, a new metastatic murine cell line, and from its high-and low-metastatic clonal derivatives (E and F clones, respectively). TS/A cells produced a CSF in vitro that induced
A Allione et al.
Cancer research, 54(23), 6022-6026 (1994-12-01)
To evaluate the efficacy of vaccinations with cytokine-gene-transduced tumor cells, BALB/c mice were challenged with 1 x 10(5) parental cells of a syngeneic adenocarcinoma cell line (TSA-pc). No protection was observed in mice immunized 30 days earlier with 1 x
Ai Sato et al.
STAR protocols, 2(2), 100488-100488 (2021-05-28)
Here, we describe an immunofluorescence (IF) microscopy-based approach to quantify cytosolic double-stranded DNA molecules in cultured eukaryotic cells upon the selective and specific permeabilization of plasma membranes. This technique is compatible with widefield microscopy coupled with automated image analysis for
F Cavallo et al.
European journal of immunology, 25(5), 1154-1162 (1995-05-01)
Although the transfection of B7-1 cDNA into a few mouse tumor cell lines can induce anti-tumor T cell immunity, its expression alone is ineffective in many other tumor cell lines tested. We were interested to study what factors limit B7-1
P Nanni et al.
Clinical & experimental metastasis, 1(4), 373-380 (1983-10-01)
A metastasizing mouse cell line (TS/A), originated from a mammary adenocarcinoma which arose spontaneously in a BALB/c female retired breeder, has been established in vitro. It displayed a remarkable morphologic heterogeneity, which is evident in plastic adherent cultures (cell types