Key Documents
TANKASMES
Milli-Q
Module de décontamination automatique (ASM)
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
Synonyme(s) :
Module de décontamination automatique (ASM) pour systèmes RiOs / Elix® / AFS® Essential
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
28 V
Conditionnement
pkg of 1 unit
H × l × P
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le module de décontamination automatique (ASM) est un accessoire de purification destiné aux systèmes d'eau, conçu pour inhiber la croissance et la prolifération des bactéries et empêcher la formation d'un biofilm sur la paroi interne des réservoirs de stockage de l'eau.
L'ASM comprend une lampe UV bactéricide (émission de lumière UV à 254 nm).
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau RiOs/Elix®/AFS® Essential.
Application
L'ASM empêche la prolifération des bactéries. Il est utilisé pour assurer un stockage optimal de l'eau pure de haute qualité (type 2/3).
Caractéristiques et avantages
  • L'exposition automatique aux UV réduit la charge bactérienne.
  • Évite ou limite fortement le recours aux décontaminations chimiques régulières.
  • Une fonctionnalité de détection d'eau en option prévient les fuites d'eau.
  • L'ASM, installé au-dessus du réservoir en PE et relié au système d'eau, émet régulièrement de la lumière UV à 254 nm.
  • L'ASM réduit les risques de dégradation de la qualité de l'eau au fil du temps.
  • Ce produit est considéré comme un "dispositif pesticide" selon la loi FIFRA (loi des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides).
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : bactéries
Mode d'action : UV
Applications : laboratoires de biochimie et laboratoires pharmaceutiques
Usage prévu : purification de l'eau
Mode d'emploi : ce dispositif fournit une eau traitée par une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Installation de l'ASM" du manuel d'utilisation du Module de décontamination automatique, fourni dans l'emballage.
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13