Key Documents
QGARD00B1
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard®
For dedicated removal of boron traces from water dispensed by Milli-Q® Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems
Synonyme(s) :
Cartouche de purification du bore Q-Gard®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Compatibilité
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Description générale
La cartouche de purification du bore Q-Gard® est un consommable de purification d'eau conçu pour éliminer les traces de bore de l'eau ultra pure fournie par les systèmes Milli-Q®.
Application
La cartouche de purification du bore Q-Gard® est recommandée dans les applications de laboratoire exigeant des niveaux de bore bas fiables, telles que l'ICP-MS.
Caractéristiques et avantages
  • Consommable d'origine pour le remplacement de la cartouche de filtration Q-Gard® (réf. QGARD00B1).
  • Élimine les traces de bore de l'eau d'alimentation par échange d'ions.
  • Produit de l'eau exempte de bore lorsque le système est alimenté en eau Elix®, osmosée, désionisée ou distillée.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany