MXSMCSD48
Cassette Milliflex® préremplie de gélose de Sabouraud glucosée (SDA)
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
Synonyme(s) :
Cassette Milliflex
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (pre-poured agar)
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Couleur
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
Entrée
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
5.6±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Caractéristiques
Milieu de culture
Remarque sur l'analyse
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A. niger (ATCC 16404)
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable