Key Documents
QGARDTBX1
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard®
For Milli-Q® Advantage A10/Reference systems, for dedicated removal of boron traces from water
Synonyme(s) :
Cartouche de purification du bore Q-Gard® T
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
NB.85
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of boron trace
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Compatibilité
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Description générale
La cartouche de purification du bore Q-Gard® T élimine les traces de bore de l'eau ultra pure fournie par les systèmes Milli-Q® raccordés à une alimentation en eau Elix®, osmosée ou distillée.
Application
La cartouche de purification du bore Q-Gard® T est recommandée dans les applications de laboratoire exigeant des niveaux de bore bas fiables, telles que l'ICP-MS.
Caractéristiques et avantages
  • Consommable Milli-Q® d'origine pour remplacer la cartouche de purification du bore Q-Gard® T (QGARDTBX1).
  • Produit de l'eau exempte de bore lorsque le système Milli-Q® est alimenté en eau Elix®, osmosée, désionisée ou distillée.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany