MABN291
Anti-IMPDH1 Antibody, clone 4F9.1
clone 4F9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Inosine-5′-monophosphate dehydrogenase 1, IMP dehydrogenase 1, IMPD 1, IMPDH 1, IMPDH-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F9.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IMPDH1(3614)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected IMPDH1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected IMPDH1 in rat eye tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected IMPDH1 in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PC-12 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable