H2287
Anti-Histone Deacetylase 6 (HDAC6) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CPBHM, Anti-HD6, Anti-JM21, Anti-PPP1R90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~134 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract of 500 μg of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6 in a chemiluminescent detection system.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC6(10013)
mouse ... Hdac6(15185)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité