MABN77
Anti-Potassium Channel Kv1.2 Antibody, clone K14/16
clone K14/16, from mouse
Synonyme(s) :
potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 2, potassium voltage-gated channel subfamily A member 2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.2, Voltage-gated potassium channel HBK5, potassium channel, Voltage-gated K(+) channel
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K14/16, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNA2(3737)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kv1.2 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable