Key Documents
MABF31
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-alpha-défensine 5 (HD5), clone 8C8
clone 8C8, from mouse
Synonyme(s) :
defensin, alpha 5, Paneth cell-specific, defensin, alpha 5, preproprotein, defensin-5, defensin 5, Defensin, alpha 5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8C8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DEFA5(1670)
Description générale
L'alpha-défensine 5 humaine (HD5) est l'un des six peptides appartenant à la famille des alpha-défensines. Les défensines sont de petits peptides impliqués dans la défense immunologique dirigée contre les infections virales et microbiennes par interaction directe avec les pathogènes ou en association avec d'autres facteurs du système immunitaire. Il existe trois sous-familles de défensines (α, β et θ). α Les défensines ne sont observées que chez les mammifères. Leur structure est principalement constituée de feuillets β. L'alpha-défensine 5 (HD5) est essentiellement exprimée dans les cellules de Paneth situées dans l'intestin grêle. Il a été prouvé qu'elle possède une activité dirigée aussi bien contre les microbes à Gram positif que ceux à Gram négatif. Des études ont montré que l'alpha-défensine 5 (HD5) est un antagoniste puissant de l'infection à papillomavirus humain. Il se peut aussi qu’elle soit impliquée dans la maladie de Crohn.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à l'alpha-défensine 5 humaine (HD5).
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter l'alpha-défensine 5 (HD5) dans du lysat de tissu d'intestin grêle humain. Il est recommandé d'employer une méthode avec traitement à l'urée plutôt que la SDS-PAGE (Shen, B. et al., 2005).
L'anticorps anti-alpha-défensine 5 (HD5), clone 8C8, permet de détecter le taux d'alpha-défensine 5 (HD5), et son utilisation a été publiée et validée en IH et WB.
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu de côlon transverse humain normal.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/200e de cet anticorps a permis de détecter l'alpha-défensine 5 (HD5) dans du tissu de côlon transverse humain normal.
Description de la cible
10 kDa (poids déterminé par calcul)
Forme physique
Format : Produit purifié
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu de côlon transverse humain normal.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Charles Vragniau et al.
Journal of virology, 91(6) (2017-01-13)
Defensins are small antimicrobial peptides capable of neutralizing human adenovirus (HAdV) in vitro by binding capsid proteins and blocking endosomal escape of virus. In humans, the alpha defensin HD5 is produced by specialized epithelial cells of the gastrointestinal and genito-urinary
Fardou H Heida et al.
Pediatric research, 80(2), 306-310 (2016-04-07)
Little is known about the perinatal development of Paneth cells (PCs) during gestation and the relation with necrotizing enterocolitis (NEC). We aimed to investigate when PCs arise and when they become immune competent during gestation. We included 57 samples of
Gaelle Noel et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 685171-685171 (2021-07-31)
Breastfeeding has been associated with long lasting health benefits. Nutrients and bioactive components of human breast milk promote cell growth, immune development, and shield the infant gut from insults and microbial threats. The molecular and cellular events involved in these