Accéder au contenu
07-434
Anticorps anti-BRCA1
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-BRCAI, Anti-BRCC1, Anti-BROVCA1, Anti-FANCS, Anti-IRIS, Anti-PNCA4, Anti-PPP1R53, Anti-PSCP, Anti-RNF53
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
80
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA1(672)
General description
220 kDa
Deux gènes majeurs de susceptibilité au cancer du sein, BRCA1 et BRCA2, ont été identifiés. Ces deux gènes sont considérés comme des gènes suppresseurs de tumeurs. Des mutations au sein des gènes BRCA1 et BRCA2 sont responsables de la plupart des cas familiaux de cancer du sein. Des analyses fonctionnelles des produits des gènes BRCA1 et BRCA2 ont établi leur double participation à la régulation de la transcription et à la réparation des lésions de l'ADN. BRCA1 affecte la régulation du cycle cellulaire, et la perte de la fonction de BRCA1 due à une diminution de son expression entraîne l'arrêt du cycle cellulaire, par l'intermédiaire des gènes p53 et p21. In vivo, BRCA1 et BRCA2 sont exprimés à des niveaux maximaux dans les cellules en prolifération rapide. Cette caractéristique est cohérente avec les observations in vitro selon lesquelles BRCA1 et BRCA2 sont exprimés de façon dépendante du cycle cellulaire. Au cours du développement de la glande mammaire, l'expression de BRCA1 et BRCA2 est induite dans les compartiments cellulaires à prolifération rapide.
Immunogen
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux acides aminés 1301-1863 du BRCA1 humain.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez BRCA1 avec l'anticorps anti-BRCA1 (anticorps polyclonal de lapin), dont l'efficacité a été démontrée en IHC, IP et WB. Cet anticorps BRCA1 a été testé sur des échantillons humains.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Biochem/physiol Actions
Reconnaît le BRCA1 humain.
Physical form
Produit non purifié
Sérum de lapin contenant 0,035% d'azoture de sodium et 30 % de glycérol. Liquide à -20 °C.
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunotransfert sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Témoin
Témoin positif (antigène) : extrait nucléaire de cellules HeLa, référence 12-309. Ajouter un volume égal de tampon réducteur de Laemmli à 10 μl d'extrait et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 μg d'extrait réduit par piste pour les minigels.
Other Notes
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c