MABE419
Anti-m3G-cap, m7G-cap Antibody, clone H-20
clone H-20, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-m3G-cap, clone H-20, Anti-m3G/m7G-cap, Anticorps de détection anti-m7G-ca
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H-20, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
A representative lot from an independent laboratory detected m3G-cap in m3G-capped snRNAs from HeLa nuclear extracts (Bochnig, P., et al. (1987).
A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated m3G-cap from prefractionated HeLa S100 extracts (Huber, J., et al. (1998).
A representative lot from an independent laboratory detected m3G-cap in m3G-capped U1 snRNPs from digitonin permeabilized HeLa cells (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461-467.).
Épigénétique et fonction nucléaire
Biologie de la chromatine
Qualité
µ
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable