Merck
H3663
Anticorps monoclonal de souris anti-HA antibody produced in mouse
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-hémagglutinine de la grippe
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
954
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1.0-2.0 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 0.5-2.0 μg, western blot: 0.25-1 μg/mL
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
L′hémagglutinine (HA) est une glycoprotéine présente dans la membrane du virus de la grippe. La HA se présente sous la forme d′un trimère, chaque monomère possédant un site de liaison au récepteur au niveau de son extrémité membranaire. La HA est glycosylée dans le réticulum endoplasmique. La région de type tête comportant le site de liaison au récepteur de la HA est variable. Le clone HA-7 de l′anticorps anti-HA monoclonal de souris reconnaît l′hémagglutinine (HA) du virus de la grippe humaine appelée étiquette HA. Le produit est réactif vis-à-vis des protéines de fusion à étiquette HA exprimées au niveau de l′extrémité amino ou carboxy de la protéine de fusion.
Immunogen
Peptide synthétique correspondant à un fragment de l′hémagglutinine (HA) du virus de la grippe humain, connu sous le nom d′étiquette HA ou HA-tag, conjugué à KLH.
Application
L′anticorps anti-HA monoclonal produit chez la souris a été utilisé :
  • En immunoblotting
  • En immunocytochimie
  • En immunoprécipitation
Biochem/physiol Actions
L′anticorps reconnaît tant les formes natives que dénaturées et réduites des protéines de fusion avec une étiquette HA. Il réagit avec les protéines de fusion exprimées dans E. coli ou dans les cellules de mammifères et dont l′étiquette HA se situe à l′extrémité N-terminale ou C-terminale.
L′hémagglutinine (HA) se fixe sur un groupement de liaison acide et joue un rôle essentiel dans le déclenchement de l′infection virale. Elle constitue la cible principale lors du développement de vaccins. La HA est l′antigène dominant contre lequel est déclenchée la réponse immunitaire à médiation humorale. Le développement des vaccins implique la production d′anticorps dirigés spécifiquement contre la tête variable et la région de type tige conservée. Les anticorps anti-tige et anti-tête peuvent tous deux conférer une fonction protectrice contre la grippe.
Physical form
En solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant 1 % de BSA et de l′azoture de sodium 15 mM comme conservateur.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe