Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
MAB354
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-somatostatine, clone YC7
culture supernatant, clone YC7, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Somatostatin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
YC7, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SST(6750)
Description générale
La somatostatine (également appelée hormone inhibant l′hormone de croissance (GHIH) ou facteur inhibant la libération de la somatotropine (SRIF)) possède deux formes actives, l′une de 14 acides aminés et l′autre de 28 acides aminés, qui sont produites par un clivage alternatif de la préproprotéine commune. La somatostatine est largement exprimée et sert à inhiber la libération de plusieurs hormones secondaires par liaison aux récepteurs de la somatostatine, des récepteurs couplés aux protéines G de grande affinité. La présence de somatostatine a été démontrée dans les nerfs sympathiques, les cellules des muqueuses, les nerfs myentériques du conduit gastro-intestinal, les glandes salivaires et dans certaines cellules parafolliculaires de la thyroïde.
Spécificité
L'anticorps anti-SST, clone YC7, reconnaît la somatostatine. Ne présente aucune réaction croisée avec les encéphalines, les autres endorphines, la substance P ou le PRGC. Provoque des réactions croisées partielles avec les fragments de somatostatine.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1 à 14 de la somatostatine cyclique conjuguée à de la thyroglobuline bovine à l′aide d′un carbodiimide.
Application
Immunohistochimie sur un cerveau humain à une dilution au 1/50-1/100ème.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
L′anticorps anti-somatostatine, clone YC7, est un anticorps dirigé contre la somatostatine destiné à l′IH.
Forme physique
Surnageant lyophilisé, sans conservateur.
Stockage et stabilité
Les anticorps lyophilisés peuvent être conservés entre 2 °C et 8 °C pendant 3 mois ; ils doivent être maintenus à -20 °C pour une conservation à long terme. À reconstituer dans 100 μl d'eau désionisée stérile. À conserver à -20 °C pendant 6 mois en aliquotes non diluées. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Pancréas, cerveau
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Recruitment of Perisomatic Inhibition during Spontaneous Hippocampal Activity In Vitro.
Beyeler, A; Retailleau, A; Molter, C; Mehidi, A; Szabadics, J; Leinekugel, X
Testing null
Cell type-specific inhibitory inputs to dendritic and somatic compartments of parvalbumin-expressing neocortical interneuron.
Hioki, H; Okamoto, S; Konno, M; Kameda, H; Sohn, J; Kuramoto, E; Fujiyama, F; Kaneko, T
The Journal of Neuroscience null
Function of dendritic spines on hippocampal inhibitory neurons.
Scheuss, V; Bonhoeffer, T
Cerebral Cortex (1991)
Frequency-invariant temporal ordering of interneuronal discharges during hippocampal oscillations in awake mice.
Varga, C; Golshani, P; Soltesz, I
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Csaba Varga et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(11), 4430-4449 (2015-03-20)
Transcription factors contribute to the differentiation of cortical neurons, orchestrate specific interneuronal circuits, and define synaptic relationships. We have investigated neurons expressing chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II (COUP-TFII), which plays a role in the migration of GABAergic neurons.