Key Documents
1.15333
Supelco
Eau
suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Eau distillée
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Eau, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChrosolv®
Forme
liquid
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤10 ppb
Ca: ≤100 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤10 ppb
Mg: ≤20 ppb
Na: ≤20 ppb
Application(s)
general analytical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants LiChrosolv® présentent une haute transmittance UV, une faible teneur en particules, une acidité/alcalinité réduite et un petit résidu après évaporation. Cela en fait la solution idéale pour des séparations reproductibles.
Application
Convient aux applications de U/HPLC et LC-MS/MS.
Également utilisé dans les applications suivantes :
  • méthodes générales de tests et d'analyses des produits alimentaires
  • méthodes relatives aux monographies de la pharmacopée des États-Unis (USP) pour l'analyse des instruments pharmaceutiques réglementés
  • développement de méthodes d'analyse de la liste californienne des pesticides dans le cannabis
  • mesures des liaisons médicament-protéine
Caractéristiques et avantages
  • Produit microfiltré sur un filtre de 0,2 µm
  • Conditionné en flacons de verre
  • Offre une haute résolution, une haute sensibilité et une séparation des pics optimisée
  • Fournit des résultats rapides et fiables en mode positif et négatif dans l'ionisation par électronébulisation/ionisation chimique à pression atmosphérique (ESI/APCI)
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Eau for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Eau
Eau suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Eau
Eau for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Eau
Eau for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Eau
Eau for analysis EMSURE®
Supelco
1.16754
Eau
Eau HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Eau
Articles
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Afficher tout
Protocoles
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.