Principaux documents
IX7XUVKT1
Milli-Q
Kit de lampes UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
ech2o®
Paramètres
265 nm (wavelength)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Description générale
Ce kit de lampes bactéricides ECH2O® comprend 2 lampes UV de rechange sans mercure et de type LED pour les systèmes Milli-Q® IX 7003/05/10/15 et une pour le module de décontamination automatique (ASM) des cuves de stockage Milli-Q® IQ/IX.
Application
Le kit de lampes ECH2O® permet de limiter la formation d'un biofilm dans le système et dans la cuve de stockage.
Caractéristiques et avantages
  • Les deux lampes UV, sans mercure, sont des LED émettant dans l′UV.
  • Émet des UV à 265 nm pour limiter la croissance bactérienne.
Informations légales
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany