Principaux documents
TANKV01A1
Milli-Q
Filtre évent pour réservoirs d'eau
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
Synonyme(s) :
Filtre évent
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
15.5 cm (6.1 in.)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre évent, dont la structure a été repensée pour qu'il s'intègre parfaitement sur les réservoirs d'eau pure, offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air, comme le CO2, les composés organiques, les particules et les micro-organismes. À mesure que le réservoir se vide de son eau, l'air qui y pénètre passe à travers ce filtre évent. Cela réduit considérablement la quantité de contaminants atmosphériques, organiques et ioniques pénétrant dans le réservoir et empêche la formation d'un biofilm sur ses parois internes, préservant ainsi la pureté de l'eau stockée.
Ce filtre évent se place au-dessus du réservoir ; il est donc facile à remplacer et peut être aisément installé dans un espace restreint.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX.
Application
Ce filtre évent offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
Pour protéger l'eau purifiée des contaminants, ce filtre évent inclut les éléments suivants :
  • du charbon actif pour adsorber les composés organiques volatils
  • un lit de chaux sodée pour éliminer le CO2
  • une membrane hydrophobe pour retenir les particules et les bactéries
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Afficher tout