Key Documents
ZLXUVLP01
Milli-Q
Lampe UV bactéricide
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs water systems
Synonyme(s) :
Lampe UV bactéricide
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Caractéristiques
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
Conditionnement
pkg of 1 unit
Absorption UV
λ: 254 nm Amax
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette lampe UV bactéricide est un dispositif intégré qui permet de réduire la charge bactérienne de l'eau avant de la stocker dans un réservoir en polyéthylène (PE).
Application
Cette lampe UV neutralise les bactéries.
Caractéristiques et avantages
  • Lampe UV au mercure de 254 nm
  • Technologie bactéricide
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany