Key Documents
ELLUF0100
Millipore
Substrat de la peroxydase de raifort Luminata Forte pour ELISA, 100 ml
Western blotting, dot/slot blotting
Synonyme(s) :
ELISA HRP substrate, detection substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Luminata
assay range
sensitivity: 0.1 pg
Technique(s)
ELISA: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Réactif de détection par chimioluminescence de la peroxydase de raifort
Application
Analyses par western blotting et dot blot/slot blot
Pour une utilisation sur membranes de transfert.
Qualité
Ce réactif est conçu pour optimiser la plage et la sensibilité de détection, avec divers anticorps, dans les tests ELISA.
Stockage et stabilité
Stable à 4 °C pendant 1 an à compter de la date d'envoi. Contient du peroxyde d'hydrogène. À utiliser dans un endroit bien ventilé.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable