Key Documents
CPMB01202
Milli-Q
Cartouche de polissage Ion-Ex
L 30 cm (12 in.), For use with Milli-Q® bowl-style systems and Alpha-Q systems
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Ion-Ex de 30 cm (12")
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
Conditionnement
pkg of 2 units
Longueur
30 cm (12 in.)
Compatibilité
for use with Alpha-Q (Before 1987)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage Ion-Ex de 30 cm (12") est un consommable de purification de l'eau destiné aux systèmes Alpha-Q et aux systèmes Milli-Q® à carters de filtration (bols).
Caractéristiques et avantages
  • Élimine les impuretés ionisées présentes dans l'eau prétraitée par osmose inverse, déionisation ou distillation.
  • Produit constitué de polypropylène pur comportant des greffages ("endcaps") fixés par voie thermique pour réduire le risque de contamination par les composés extractibles.
  • La technologie de purification inclut la filtration en profondeur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany