Key Documents
CPDI000L1
Milli-Q
Pack de purification DI-PAK® (grand format)
Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Synonyme(s) :
Pack de purification DI-PAK®
About This Item
Code UNSPSC :
41104202
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Matériaux
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
Niveau de qualité
Caractéristiques
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
DI-PAK®
Paramètres
4.7 kg operating weight
Technique(s)
ion chromatography: suitable
H × l × P
520 mm × 160 mm × 85 mm
Conductivité
400 μS/cm (Feed water conductivity)
Compatibilité
for use with Milli-DI®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de purification DI-PAK® (grand format) est une cartouche de purification d'eau jetable conçue pour être utilisée avec les systèmes Milli-DI®. Elle produit de l'eau désionisée d'une résistivité supérieure à 1 MOhm·cm à 25 °C à partir d'eau du robinet.
Application
Le pack de purification DI-PAK® (grand format) élimine le chlore, les colloïdes et les contaminants ioniques pour répondre aux exigences de qualité de l'eau de votre application.
Caractéristiques et avantages
  • Facilité de maintenance : Le pack de purification DI-PAK® peut être remplacé en quelques secondes sans risque de fuite. Son afficheur à LED vous prévient lorsque le pack doit être remplacé.
  • Permet la purification d'environ 300 l d'eau avec une résistivité supérieure à 1 MOhm·cm à 25 °C (conductivité de l'eau d'alimentation = 400 mS/cm et CO2 dissous = 0 ppm)
  • Purification par adsorption sur charbon actif et échange ionique
  • 3 à 5 l d'eau pure produits par jour
  • Origine de l'eau d'alimentation : eau du robinet
Informations légales
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany