Key Documents
CDFC01204
Milli-Q
Cartouche au charbon Super-C de 30 cm (12")
For use with Milli-Q® and Milli-RO Bowl systems
Synonyme(s) :
Cartouche au charbon Super-C
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
Conditionnement
pkg of 4 units
Longueur
30 cm (12 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<20 ppb
Compatibilité
for use with Alpha-Q
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche au charbon Super-C de 30 cm (12") est une cartouche de rechange qui permet d'éliminer les composés organiques présents dans l'eau osmosée, désionisée ou distillée. Elle s'utilise avec le préfiltre Rogard II (réf. CDPRM1206).
À utiliser avec les systèmes Milli-Q® et Milli-RO à carters de filtration (bols).
Caractéristiques et avantages
La purification s'effectue au moyen d'un adsorbant à base de charbon actif.
Informations légales
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany