Key Documents
CDEX01201
Milli-Q
Cartouche Organex-Q®
For use with Milli-Q® and Milli-RO bowl-style systems
Synonyme(s) :
Cartouche Organex-Q®, 30 cm (12")
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removes trace organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
Conditionnement
pkg of 1 unit
Longueur
30 cm (12 in.)
Compatibilité
for use with Alpha-Q (Before 1987)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche Organex-Q® de 30 cm (12") est une cartouche de rechange qui permet d'éliminer les traces de composés organiques présentes dans l'eau prétraitée par osmose inverse (OI), désionisation ou distillation. Elle est construite en polypropylène pur et est équipée de capuchons collés par voie thermique pour réduire le risque de contamination par des extractibles.
Application
À utiliser avec les systèmes Milli-Q® et Milli-RO à carters de filtration (bols).
Caractéristiques et avantages
Purification par charbon actif et échange d'ions.
Informations légales
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany