Principaux documents
CC321-1
Sigma-Aldrich
Kit d'hydrogel de collagène-méthacrylate PhotoCol-LAP
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC321 Kit Component 1)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Application(s)
cell analysis
Description générale
La culture cellulaire en trois dimensions (3D), notamment la bio-impression, permet de concevoir des modèles cellulaires plus physiologiques, car les cellules peuvent interagir simultanément avec des intégrines sur toutes les surfaces cellulaires. Cela entraîne l'activation de voies de signalisation spécifiques qui ne sont pas activées dans les méthodes de culture cellulaire en deux dimensions (2D) classiques. Les hydrogels sont des polymères gonflés d'eau qui permettent de cultiver des cellules en 3D et qui peuvent avoir des effets considérables sur le développement, la différenciation, la migration et le fonctionnement des cellules. De nouvelles branches du génie tissulaire, comme la bio-impression 3D, utilisent des biomatériaux de type hydrogel modifié par des groupements méthacrylate (PEGMA, GelMA, HAMA, ColMA, etc.) photoréticulés aux UV pour encapsuler les cellules et fabriquer des encres de bio-impression. Le kit d'hydrogel de collagène modifié par des groupements méthacrylate PhotoCol-LAP (CC321 : CC321-1, CC321-2) est à base de collagène bovin de type I modifié par des groupements méthacrylate (ColMA) purifié qui, une fois photoréticulé, forme un environnement 3D proche de l'environnement cellulaire natif. Outre le collagène bovin de type I modifié par des groupements méthacrylate, le kit comprend le photo-initiateur phényl-2,4,6-triméthylbenzoylphosphinate de lithium (LAP) ainsi que d'autres réactifs permettant aux utilisateurs d'affiner facilement leurs expériences de photoréticulation (modification de la vitesse de gélification ou de la fermeté de l'hydrogel, par exemple). Le collagène de type I modifié par des groupements méthacrylate est produit à partir du télopeptide du collagène bovin intact qui a été modifié par réaction avec les amines libres de la protéine, essentiellement les groupements ɛ-aminés des résidus lysine ainsi que les groupements α-aminés des extrémités N-terminales. Plus de 20 % de l'ensemble des résidus lysine de la molécule de collagène ont été modifiés par des groupements méthacrylate. Le collagène est extrait de peau de bovin. Il est riche en monomères et a été isolé dans un troupeau "fermé" et purifié par des procédés de fabrication contrôlés.PhotoCol est une marque déposée d'Advanced BioMatrix, Inc.
Application
La photoréticulation est initiée à l'aide d'une source de lumière bleue de 405 nm.
Conditionnement
1 kit
Composants
CC321-1 (à conserver à température ambiante) : solution de neutralisation, 1 × 10 ml (CS226411).
Remarque : Le kit complet d'hydrogel de collagène modifié par des groupements méthacrylate PhotoCol-LAP (CC321) comprend les composants CC321-1 et CC321-2 vendus séparément.
Qualité
Stérilité (pharmacopée des États-Unis modifiée) : Absence de développement bactérien Endotoxines (dosage au lysat d'amibocytes de limule) : ≤ 10,0 UE/ml Gélification : ≤ 40 min. Chromogénie cinétique : ≤ 40 min. Pureté (coloration au nitrate d'argent après SDS-PAGE) : ≥ 99 % Taux de méthacrylation : ≥ 20 % pH : 3,0 à 4,0 Osmolalité : ≤ 40 mOsm/kg d'H2O Module de Young : caractéristique Profil électrophorétique : caractéristique
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Afficher tout