Principaux documents
CC327-1
Sigma-Aldrich
Kit d'hydrogel d'acide hyaluronique modifié par des groupements méthacrylate PhotoHA-LAP
Photocrosslinked hyaluronic acid hydrogel (CC327 Kit Component 1)
Synonyme(s) :
Hyaluronic Acid Scaffold, Methacrylated Hydrogel Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Forme
lyophilized powder
Application(s)
cell analysis
Description générale
La culture cellulaire en trois dimensions (3D), notamment la bio-impression, permet de concevoir des modèles cellulaires plus physiologiques, car les cellules peuvent interagir simultanément avec des intégrines sur toutes les surfaces cellulaires. Cela entraîne l'activation de voies de signalisation spécifiques qui ne sont pas activées dans les méthodes de culture cellulaire en deux dimensions (2D) classiques. Les hydrogels sont des polymères gonflés d'eau qui permettent de cultiver des cellules en 3D et qui peuvent avoir des effets considérables sur le développement, la différenciation, la migration et le fonctionnement des cellules. De nouvelles branches du génie tissulaire, comme la bio-impression 3D, utilisent des biomatériaux de type hydrogel modifié par des groupements méthacrylate (PEGMA, GelMA, HAMA, ColMA, etc.) photoréticulés aux UV pour encapsuler les cellules et fabriquer des encres de bio-impression. L'acide hyaluronique est le glycosaminoglycane le plus abondant dans l'organisme, car il est un composant important de plusieurs tissus de l'organisme. S'il est abondant dans les matrices extracellulaires, le hyaluronane contribue également à l'hydrodynamique des tissus, au mouvement et à la prolifération des cellules, et participe à un certain nombre d'interactions avec les récepteurs de la surface cellulaire. L'acide hyaluronique est un polymère de disaccharides, eux-mêmes composés d'acide D-glucuronique et de N-acétyl- D-glucosamine, liés par des liaisons glycosidiques β-(1→4) et β-(1→3) alternées. Le kit d'hydrogel d'acide hyaluronique méthacrylé PhotoHA-LAP (CC327, CC324-1, CC324-2) est basé sur du méthacrylate d'acide hyaluronique purifié (HAMA) qui, après photoréticulation, offre aux cellules un environnement 3D proche de l'environnement cellulaire natif. Outre le méthacrylate d'acide hyaluronique, le kit comprend du phényl-2,4,6-triméthylbenzoylphosphinate de lithium (LAP), un photoamorceur qui permet aux utilisateurs d'ajuster facilement leurs expériences de photoréticulation (modification de la fermeté de l'hydrogel ou de la vitesse de gélification).PhotoHA est une marque déposée d'Advanced BioMatrix, Inc.
Application
La photoréticulation est initiée à l'aide d'une source de lumière bleue de 405 nm.
Conditionnement
1 kit
Composants
CC327-1 (conserver entre 2 et 8 °C) : Photoamorceur LAP, 1 × 100 mg (CS226445).
Remarque : Le kit complet d'hydrogel d'acide hyaluronique modifié par des groupements méthacrylate PhotoHA-LAP (CC327) comprend les composants CC327-1 et CC327-2 vendus séparément.
Qualité
Aspect : poudre lyophiliséeStérilité (pharmacopée des États-Unis modifiée) : Absence de développement bactérienEfficacité de greffage : 50-70 %pH : 6,0-8,0Osmolalité : 200-400 mOsmo H20/kg dans du PBS concentré 1×Poids moléculaire : 100 kDa et 150 kDaRMN : caractéristiqueCompatibilité cellulaire : caractéristique
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Articles
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Afficher tout