Merck
CC324-1
Kit de fabrication d′hydrogel de gélatine méthacrylée
Photocrosslinked gelatin hydrogel (CC324 Kit Component 1)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
General description
La culture cellulaire en trois dimensions (3D), notamment la bio-impression, permet de concevoir des modèles cellulaires plus physiologiques, car les cellules peuvent interagir simultanément avec des intégrines sur toutes les surfaces cellulaires. Cela entraîne l'activation de voies de signalisation spécifiques qui ne sont pas activées dans les méthodes de culture cellulaire en deux dimensions (2D) classiques. Les hydrogels sont des polymères gonflés d'eau qui permettent de cultiver des cellules en 3D et qui peuvent avoir des effets considérables sur le développement, la différenciation, la migration et le fonctionnement des cellules. De nouvelles branches du génie tissulaire, comme la bio-impression 3D, utilisent des biomatériaux de type hydrogel modifié par des groupements méthacrylate (PEGMA, GelMA, HAMA, ColMA, etc.) photoréticulés aux UV pour encapsuler les cellules et fabriquer des encres de bio-impression. Le kit de fabrication d'hydrogel de gélatine méthacrylée PhotoGel-LAP (CC324 : CC324-1, CC324-2) est basé sur du méthacrylate de gélatine (GelMA) porcine purifié qui, après photoréticulation, offre aux cellules un environnement en 3D semblable au milieu natif. La gélatine issue de collagène dénaturé conserve bon nombre des motifs de liaisons cellulaires naturels tels que les sites RGD et MMP. Outre le méthacrylate de gélatine porcine, le kit comprend du phényl-2,4,6-triméthylbenzoylphosphinate de lithium (LAP), un photoamorceur qui permet aux utilisateurs d'ajuster facilement leurs expériences de photoréticulation (modification de la fermeté de l'hydrogel ou de la vitesse de gélification). Le méthacrylate de gélatine est produit à partir de gélatine porcine 300 bloom de type A. Les macromères de gélatine contenant les groupes amine primaire ont été amenés à réagir avec de l'anhydride méthacrylique (MA) pour y ajouter des groupes méthacrylate pendants. Le méthacrylate de gélatine atteint un degré de substitution > 70 %, pour une réticulation et une fermeté maximales.PhotoGel est une marque déposée de Advanced BioMatrix, Inc.
Application
La photoréticulation est initiée à l'aide d'une source de lumière bleue de 405 nm.
Packaging
1 kit
Analysis Note
Aspect : poudre lyophiliséeTeneur en gélatine : ≥ 1 gStérilité (pharmacopée des États-Unis modifiée) : Absence de développement bactérienpH : 6,0-8,0Efficacité de greffage : ≥ 75 %Compatibilité cellulaire : > 70 % de viabilité cellulaire
Other Notes
CC324-1 (conserver entre 2 et 8 °C) : Photoamorceur LAP, 1 × 100 mg (CS226439).
Remarque  Le kit de fabrication d'hydrogel de gélatine méthacrylée PhotoGel-LAP complet (CC324) est composé des références CC324-1 et CC324-2, qui sont aussi vendues séparément.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.