Key Documents
SVLP01300
Millipore
Filtre membrane Durapore®, 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 5,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
160 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
70 % porosity
Capacité
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SVLP
Les membranes Durapore® se caractérisent par un débit et un volume filtré élevés, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. La membrane Durapore hydrophile adsorbe beaucoup moins les protéines que les membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages
- Disponibles en plusieurs dimensions de pores (de types hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application
- Les filtres membranes Durapore adsorbent très peu les protéines, ce qui limite les interactions avec votre échantillon et maximise son recouvrement
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Filtration clarifiante de solutions biologiques
  • Surveillance des particules
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.