Principaux documents
8.52373
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(STmp)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Cys(STmp)-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H27NO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Fmoc-Cys(STmp)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
S(Sc4c(cc(cc4OC)OC)OC)C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C27H27NO7S2/c1-32-16-12-23(33-2)25(24(13-16)34-3)37-36-15-22(26(29)30)28-27(31)35-14-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-13,21-22H,14-15H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Clé InChI
GADCBXMSWHDNAU-QFIPXVFZSA-N
Description générale
Le Fmoc-Cys(STmp)-OH est un nouvel outil pour la synthèse régiosélective de peptides à plusieurs ponts disulfures par SPPS (synthèse peptidique en phase solide) Fmoc. Le groupe STmp est stable en présence de pipéridine, mais est extrêmement facile à éliminer par une thiolyse douce. Albericio a montré qu'il était possible d'éliminer les quatre groupes STmp de la phase solide à l'aide de trois traitements de 5 minutes seulement en présence de 0,1 M N-méthylmorpholine (NMM) dans du DMF contenant 5 % de DTT.
Protocoles associés et articles techniques
Protocoles de clivage et de déprotection pour la SPPS Fmoc
SPPS Fmoc de peptides contenant de la cystéine
Références bibliographiques :
[1] T. M. Postma, et al. (2012) Org. Lett., 14, 5468.
[2] T. M. Postma & F. Albericio (2013) Org. Lett., 15, 616.
Application
Applications du Fmoc-Cys(STmp)-OH :
  • synthèse d'analogues de l'insuline par formation régiospécifique de ponts disulfures.
  • Examen de l'introduction par étapes de ponts disulfures.
  • Synthèse du peptide 6 analogue à l'insuline humaine.
Remarque sur l'analyse
Couleur (aspect) : blanc à légèrement jaune, voire beige
Aspect de la substance (aspect) : poudre
Identité (IR) : test réussi
Pureté énantiomère : ≥ 99,5 % (a/a)
Dosage (HPLC, % aire) : ≥ 94,0 % (a/a)
Pureté (TLC[011A]) : ≥ 98 %
Solubilité (1 mmole dans 2 ml de DMF) : clairement soluble
Acétate d'éthyle (HS-GC) : ≤ 0,5 %
Acétate (IC) : ≤ 0,05 %
Pour voir les systèmes de solvants utilisés pour la CCM (TLC) des produits Novabiochem®, veuillez cliquer ici.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
N-Chlorosuccinimide, an efficient reagent for on-resin disulfide formation in solid-phase peptide synthesis
T. M. Postma & F. Albericio
Organic Letters, 15, 616-616 (2013)
Chemical Synthesis of Human Insulin-Like Peptide-6
Chemistry?A European Journal , 22, 9777-9777 (2016)
Synthesis of Four-Disulfide Insulin Analogs via Sequential Disulfide Bond Formation
Fangzhou Wu, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82, 3506-3506 (2017)
Trimethoxyphenylthio as a highly labile replacement for tert-butylthio cysteine protection in Fmoc solid phase synthesis
T. M. Postma, et al.,
Organic Letters, 14, 5468-5468 (2012)
Stepwise Construction of Disulfides in Peptides
H Rongjun, et al.,
Chembiochem, 21, 1101-1101 (2020)
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Protocoles
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.