Principaux documents
8.43955
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Iodopropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-859-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
-90 °C
Température de transition
flash point 42 °C
Densité
1.703 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clé InChI
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.680 - 1.720
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup