210013
Hydriodic acid
contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydriotic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Ne contient pas
stabilizer
Concentration
57 wt. % in H2O
pb
127 °C (lit.)
Pf
-50 °C
Densité
1.701 g/mL at 25 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Clé InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable