294780
o-xylène
anhydrous, 97%
Synonyme(s) :
1,2-diméthylbenzène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
867 °F
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Pf
-26--23 °C (lit.)
Solubilité
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
Densité
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.0 °C - closed cup