653071
Ethylenebis(chloroformate)
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.4500
Point d'ébullition
53-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
53-55 °C/0.3 mmHg
Densité
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
1.4364 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
Clé InChI
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter