Principaux documents
8.43262
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
217-009-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
300 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
Clé InChI
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable