B9750
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
98%
Synonyme(s) :
4,4′-Carbonyldiphthalic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 0 °C)
Pureté
98%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
975 °F
Limite d'explosivité
16 %
Pf
218-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
Clé InChI
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1