Key Documents
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
212-593-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Pf
77-79 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.244 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2